Ginsenoside Re ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,3R,4R,5R,6S)-2-(((2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-Dihydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-((S)-6-methyl-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hept-5-en-2-yl)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-6-yl)oxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-methyltetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
G0551-250MG G0551-50MG
TCIAG0551-250MGEA 517 EUR InStock
TCIAG0551-250MG TCIAG0551-50MG
Ginsenoside Re ≥98.0% (par HPLC)
Ginsenoside Re
Formule: C₄₈H₈₂O₁₈
MW: 947,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133369
Numéro CAS: 52286-59-6
EINECS: 257-814-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 57.50 to 63.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité