Ginkgolide B ≥93.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAG0553-25MGEA 73.7 EUR InStock
TCIAG0553-25MG TCIAG0553-100MG
Ginkgolide B ≥93.0% (par HPLC)
Ginkgolide B
Formule: C₂₀H₂₄O₁₀
MW: 424,40 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05662347
Numéro CAS: 15291-77-7
Merck Index: 14,04426
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 54.00 to 59.00 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité