4-Glycidyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl ≥95.0% (par GC, analyse par titration) radical libre
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Glycidyloxy-TEMPO Free Radical
G0555-1G G0555-5G
TCIAG0555-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAG0555-1G TCIAG0555-5G
4-Glycidyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl ≥95.0% (par GC, analyse par titration) radical libre
4-Glycidyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl
Formule: C₁₂H₂₂NO₃
MW: 228,31 g/mol
Point de fusion: 38°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 122413-85-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité