Graphene oxide 10mg/mL dispersion dans l'eau 10-30 µm
Fournisseur: TCI
G0557-5ML G0557-25ML G0557-100ML
TCIAG0557-5MLEA 44 EUR InStock
TCIAG0557-5ML TCIAG0557-25ML TCIAG0557-100ML
Graphene oxide 10mg/mL dispersion dans l'eau 10-30 µm
Graphene oxide
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black clear liquid to cloudy liquid
Concentration (with Evaporation residue) 9.5 to 10.4 mg/mL
pH min. 2 (25 deg-C)
Average size 10 to 30 micro_m
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité