Hemin chloride (de porc) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH0008-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAH0008-1G TCIAH0008-25G
Hemin chloride (de porc) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Hemin chloride
Formule: C₃₄H₃₂ClFeN₄O₄
MW: 651,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010726
Numéro CAS: 16009-13-5
EINECS: 240-140-1
Merck Index: 14,04644
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark blue to Black powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Molar extinction coefficient min. 54000 (pH 10.0, Carbonate Buffer, 383.0 to 387.0 nm)
Drying loss max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité