L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Trisodium-N-(2-hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetic Acid Trisodium Salt
H0047-25G H0047-500G
TCIAH0047-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0047-25G TCIAH0047-500G
Trisodium-N-(2-hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trisodium-N-(2-hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetate dihydrate
Formule: C₁₀H₁₅N₂Na₃O₇·2H₂O
MW: 344.21 g/mol (anhy)
Point de fusion: 288°C
Numéro MDL: MFCD00043341
Numéro CAS: 139-89-9
EINECS: 205-381-9
Merck Index: 14,09966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec24b6c68b1f64e8a3b7af8dfd3476e142bb1689&vid=4d2a5dacbfe2befd5eedeb441617ed70695c0abe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 5.0 to 12.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité