Hexadecanamide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Palmitamide
H0067-10G H0067-25G
TCIAH0067-10GEA 161 EUR InStock
TCIAH0067-10G TCIAH0067-25G
Hexadecanamide ≥95.0% (par GC)
Hexadecanamide
Formule: C₁₆H₃₃NO
MW: 255,45 g/mol
Point d'ébullition: 236°C
Numéro MDL: MFCD00025534
Numéro CAS: 629-54-9
EINECS: 211-095-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 103.0 to 108.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité