Hexadecyltrimethylammonium hydroxide 25% dans le methanol
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cetyltrimethylammonium Hydroxide
H0083-25ML H0083-500ML
TCIAH0083-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAH0083-25ML TCIAH0083-500ML
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide 25% dans le methanol
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide
Formule: C₁₉H₄₃NO
MW: 301,56 g/mol
Point d'éclair: 11°C
Numéro MDL: MFCD00041921
Numéro CAS: 505-86-2
EINECS: 208-022-4
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e521f5c70194cef241b9d9a4166239e98dd325d7&vid=fb63b02f73dfbf32df9b0c63c4b5c12f67ef877d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 25.0 to 27.0 w/w%
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité