Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3,6,7,8-Hexahydropyrene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H0086-1G H0086-5G
TCIAH0086-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAH0086-1G TCIAH0086-5G
1,2,3,6,7,8-Hexahydropyrene ≥98.0% (par GC)
1,2,3,6,7,8-Hexahydropyrene


Formule: C₁₆H₁₆
MW: 208,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010584
Numéro CAS: 1732-13-4
EINECS: 217-061-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité