2,5-Hexanediol  ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexane-2,5-diol, 2,5-Dihydroxyhexane
H0100-25ML H0100-5ML
TCIAH0100-25MLEA 105 EUR InStock
TCIAH0100-25ML TCIAH0100-5ML
2,5-Hexanediol  ≥98.0% (par GC)
2,5-Hexanediol 
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'éclair: 110°C
Numéro MDL: MFCD00004557
Numéro CAS: 2935-44-6
EINECS: 220-910-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité