Hexanenitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Amyl Cyanide, Capronitrile
H0102-25ML H0102-5ML
TCIAH0102-25MLEA 107 EUR InStock
TCIAH0102-25ML TCIAH0102-5ML
Hexanenitrile ≥97.0% (par GC)
Hexanenitrile
Formule: C₆H₁₁N
MW: 97,16 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00001979
Numéro CAS: 628-73-9
EINECS: 211-052-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f63af08ed6f62f79c2ceaabb82d0d9506f11e0f6&vid=f63af08ed6f62f79c2ceaabb82d0d9506f11e0f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité