Hinokitiol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: beta-Thujaplicine, 2-Hydroxy-4-isopropylcyclohepta-2,4,6-trien-1-one
H0142-1G H0142-5G
TCIAH0142-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAH0142-1G TCIAH0142-5G
Hinokitiol ≥99.0% (par GC)
Hinokitiol
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Numéro MDL: MFCD00059582
Numéro CAS: 499-44-5
EINECS: 207-880-7
Merck Index: 14,09390
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité