Histamine diphosphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H0147-1G H0147-5G
TCIAH0147-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAH0147-1G TCIAH0147-5G
Histamine diphosphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Histamine diphosphate
Formule: C₅H₉N₃·2H₃PO₄
Point de fusion: 133°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064316
Numéro CAS: 51-74-1
EINECS: 200-118-4
Merck Index: 14,04719
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aa7fbbc7a22086e2f54d78eeb039b4446c7baa1&vid=0f48db86851ce26fcc708c74b45d8bcca193bd55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité