Benzenesulphohydroxamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Hydroxybenzenesulphonamide
H0203-25G H0203-5G
TCIAH0203-25GEA 206 EUR InStock
TCIAH0203-25G TCIAH0203-5G
Benzenesulphohydroxamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzenesulphohydroxamic acid
Formule: C₆H₇NO₃S
MW: 173,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025013
Numéro CAS: 599-71-3
EINECS: 209-973-8
Merck Index: 14,07426
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité