Sodium-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxybenzoate sodium, Sodium 4-hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic acid Monosodium Salt, 4-Hydroxybenzoic Acid Sodium Salt
H0221-25G H0221-500G
TCIAH0221-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAH0221-25G TCIAH0221-500G
Sodium-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-4-hydroxybenzoate
Formule: C₇H₆O₃
MW: 160,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016530
Numéro CAS: 114-63-6
EINECS: 204-051-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité