4-Hydroxy-4'-dimethylaminoazobenzene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Dimethylaminophenylazo)phenol
H0237-1G H0237-25G
TCIAH0237-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAH0237-1G TCIAH0237-25G
4-Hydroxy-4'-dimethylaminoazobenzene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Hydroxy-4'-dimethylaminoazobenzene
Formule: C₁₄H₁₅N₃O
MW: 241,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059624
Numéro CAS: 2496-15-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité