Hydroxyéthyl cellulose, 200-300 mPa.s (2% in H₂0, 20 °C)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hydroxyethyl Cellulose
H0242-500G H0242-25G
TCIAH0242-500GEA 56.1 EUR InStock
TCIAH0242-500G TCIAH0242-25G
Hydroxyéthyl cellulose, 200-300 mPa.s (2% in H₂0, 20 °C)
Hydroxyéthyl cellulose
Numéro MDL: MFCD00072770
Numéro CAS: 9004-62-0
Merck Index: 14,04673
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 5.0 %
Viscosity 200 to 300 mPa-s (2 %, H2O, 20 deg-C)
Ignition residue (Sulfate) max. 14.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité