N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-((2-((Carboxymethyl)(2-hydroxyethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetic acid, N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid, EDTA-OH
H0243-25G H0243-500G H0243-100G
TCIAH0243-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAH0243-25G TCIAH0243-500G TCIAH0243-100G
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetic acid
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₇
MW: 278,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004294
Numéro CAS: 150-39-0
EINECS: 205-759-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=309f5cce548032235b555e92744ddc16c0ed871e&vid=309f5cce548032235b555e92744ddc16c0ed871e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité