Methyl-2-hydroxyisobutyrate ≥99.5% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0256-25ML H0256-500ML H0256-100ML
TCIAH0256-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAH0256-25ML TCIAH0256-500ML TCIAH0256-100ML
Methyl-2-hydroxyisobutyrate ≥99.5% (par GC)
Methyl-2-hydroxyisobutyrate
Formule: C₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 137°C
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00004457
Numéro CAS: 2110-78-3
EINECS: 218-301-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b45f86be1400988b8de9134bee5052991368f7&vid=75b45f86be1400988b8de9134bee5052991368f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité