L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
5-(Hydroxyméthyl)-2-furaldéhyde 95,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
Stabilization: Water_stab
H0269-1G H0269-5G
TCIAH0269-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAH0269-1G TCIAH0269-5G
5-(Hydroxyméthyl)-2-furaldéhyde 95,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
5-(Hydroxyméthyl)-2-furaldéhyde
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
Point d'ébullition: 292
Point d'éclair: 79°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003234
Numéro CAS: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 14,04832
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Water 3.0 to 5.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité