4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Diacétone alcool
TCIAH0272-500MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0272-500ML
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone ≥98.0% (par GC)
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone
Formule: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Point de fusion: -44°C
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00004471
Numéro CAS: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
ONU: 1148
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02964
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/15/28970315.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité