Acide 3-hydroxytétradécanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Hydroxytetradecanoic Acid
H0274-1G H0274-5G
TCIAH0274-1GEA 55 EUR InStock
TCIAH0274-1G TCIAH0274-5G
Acide 3-hydroxytétradécanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-hydroxytétradécanoïque
Formule: C₁₄H₂₈O₃
MW: 244,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059633
Numéro CAS: 1961-72-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 81.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité