4-Hydroxyphenylpyruvic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
H0294-1G H0294-5G
TCIAH0294-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAH0294-1G TCIAH0294-5G
4-Hydroxyphenylpyruvic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002591
Numéro CAS: 156-39-8
EINECS: 205-852-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité