Acide 3-hydroxypropanoïque ∼30% ∼3.6 mol/L dans l'eau (contains varying amounts of 3,3'-Oxydipropionic Acid)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxypropionic Acid, 3-Hydroxypropionic Acid (contains varying amounts of 3,3-Oxydipropionic Acid), Hydracrylic Acid
H0297-10G H0297-25G
TCIAH0297-10GEA 137 EUR InStock
TCIAH0297-10G TCIAH0297-25G
Acide 3-hydroxypropanoïque ∼30% ∼3.6 mol/L dans l'eau (contains varying amounts of 3,3'-Oxydipropionic Acid)
Acide 3-hydroxypropanoïque
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058998
Numéro CAS: 503-66-2
EINECS: 207-974-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88a0bce1bd8cfd02477850b7ca2a616f8e2436a9&vid=debbd0fa56834722a161031635b6b765785360c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 28.0 to 32.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité