12-Hydroxystearic acid ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 12-Hydroxyoctadecanoic Acid
H0308-25G H0308-500G
TCIAH0308-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAH0308-25G TCIAH0308-500G
12-Hydroxystearic acid ≥80.0% (par GC)
12-Hydroxystearic acid
Formule: C₁₈H₃₆O₃
MW: 300,48 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00004592
Numéro CAS: 106-14-9
EINECS: 203-366-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green flake
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 75.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité