Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxybenzenesulphonamide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyphenylsulphonamide, p-Phenolsulphonamide

H0328-25G H0328-250G H0328-5G
TCIAH0328-25GEA 99 EUR InStock
TCIAH0328-25G TCIAH0328-250G TCIAH0328-5G
4-Hydroxybenzenesulphonamide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-Hydroxybenzenesulphonamide


Formule: C₆H₇NO₃S
MW: 173,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059190
Numéro CAS: 1576-43-8
EINECS: 216-408-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité