Ethylene glycol monohexyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexyl Cellosolve, 2-(Hexyloxy)ethanol
H0343-25ML H0343-500ML
TCIAH0343-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0343-25ML TCIAH0343-500ML
Ethylene glycol monohexyl ether ≥98.0% (par GC)
Ethylene glycol monohexyl ether
Formule: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Point de fusion: –45°C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00045997
Numéro CAS: 112-25-4
EINECS: 203-951-1
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité