Het anhydride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0349-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAH0349-25G TCIAH0349-500G
Het anhydride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Het anhydride
Formule: C₉H₂Cl₆O₃
MW: 370,81 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080438
Numéro CAS: 115-27-5
EINECS: 204-077-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 235.0 to 240.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité