Heptanoic anhydride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Enanthic Anhydride
H0353-25ML H0353-500ML
TCIAH0353-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0353-25ML TCIAH0353-500ML
Heptanoic anhydride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Heptanoic anhydride
Formule: C₁₄H₂₆O₃
MW: 242,36 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Numéro MDL: MFCD00009536
Numéro CAS: 626-27-7
EINECS: 210-940-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité