2-(N-Methylanilino)ethanol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Methyl-N-2-ethanolaniline, 2-(Methyl(phenyl)amino)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylaniline
H0359-25ML H0359-500ML
TCIAH0359-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0359-25ML TCIAH0359-500ML
2-(N-Methylanilino)ethanol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-(N-Methylanilino)ethanol
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Point d'ébullition: 266°C
Numéro MDL: MFCD00020572
Numéro CAS: 93-90-3
EINECS: 202-285-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité