Heptyl sulphide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diheptyl Sulphide
H0376-25G H0376-5G
TCIAH0376-25GEA 241 EUR InStock
TCIAH0376-25G TCIAH0376-5G
Heptyl sulphide ≥97.0% (par GC)
Heptyl sulphide
Formule: C₁₄H₃₀S
MW: 230,45 g/mol
Point d'ébullition: 298°C
Point de fusion: –11°C
Numéro MDL: MFCD00027315
Numéro CAS: 629-65-2
EINECS: 211-101-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité