Hydroxydicyclopentadiene (nommé) ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 8(9)-Hydroxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-3-ene
H0384-25ML H0384-500ML
TCIAH0384-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0384-25ML TCIAH0384-500ML
Hydroxydicyclopentadiene (nommé) ≥90.0% (par GC)
Hydroxydicyclopentadiene
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD00151152
Numéro CAS: 37275-49-3
EINECS: 253-436-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af330ad7228059143562841675f22d37a0a31158&vid=af330ad7228059143562841675f22d37a0a31158&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité