Hydroxypropyl cellulose , 150-400 mPa.s (2% in H₂O 20 °C)
Fournisseur: TCI
H0386-25G H0386-500G
TCIAH0386-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAH0386-25G TCIAH0386-500G
Hydroxypropyl cellulose , 150-400 mPa.s (2% in H₂O 20 °C)
Hydroxypropyl cellulose
Numéro MDL: MFCD00132688
Numéro CAS: 9004-64-2
Merck Index: 14,04841
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 3.0 %
Viscosity 150.0 to 400.0 mPa-s (2 %, H2O, 20 deg-C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité