Sodium-DL-2-hydroxybutyrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DL-2-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium 2-hydroxybutanoate
H0387-25G H0387-5G
TCIAH0387-25GEA 322 EUR InStock
TCIAH0387-25G TCIAH0387-5G
Sodium-DL-2-hydroxybutyrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-DL-2-hydroxybutyrate
Formule: C₄H₈O₃
MW: 126,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004565
Numéro CAS: 5094-24-6
EINECS: 225-812-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité