N-(3-Hydroxypropyl)ethylenediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
H0391-25G H0391-5G
TCIAH0391-25GEA 647 EUR InStock
TCIAH0391-25G TCIAH0391-5G
N-(3-Hydroxypropyl)ethylenediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N-(3-Hydroxypropyl)ethylenediamine
Formule: C₅H₁₄N₂O
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 149°C
Numéro MDL: MFCD00059848
Numéro CAS: 56344-32-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité