Heparin sodium salt (de l'intestin de porc)
Fournisseur: TCI
H0393-100MG H0393-1G
TCIAH0393-100MGEA 47.3 EUR InStock
TCIAH0393-100MG TCIAH0393-1G
Heparin sodium salt (de l'intestin de porc)
Heparin sodium salt
Numéro MDL: MFCD00081689
Numéro CAS: 9041-08-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Total Nitrogen 1.3 to 2.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité