Hexafluoroacétone trihydraté ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAH0425-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAH0425-25G TCIAH0425-5G
Hexafluoroacétone trihydraté ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Hexafluoroacétone trihydraté
Formule: C₃F₆O·3H₂O
MW: 220,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149061
Numéro CAS: 34202-69-2
ONU: 2552
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 25.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité