Acide (2E)-2-hexadécénoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Gaidic Acid
H0428-1G H0428-5G
TCIAH0428-1GEA 145 EUR InStock
TCIAH0428-1G TCIAH0428-5G
Acide (2E)-2-hexadécénoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (2E)-2-hexadécénoïque
Formule: C₁₆H₃₀O₂
MW: 254,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045907
Numéro CAS: 629-56-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 51.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité