Itaconate de diméthyle 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Itaconic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester
149161000 149165000 149160025
ACRO149161000EA 39.9 EUR InStock
ACRO149161000 ACRO149165000 ACRO149160025
Itaconate de diméthyle 97% stabilisé
Itaconate de diméthyle
Formule: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 34…39 °C
Densité: 1.24 g/cm³
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008446
Numéro CAS: 617-52-7
EINECS: 210-519-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer 100 ppm hydroquinone
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité