1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0479-25ML H0479-100ML
TCIAH0479-25MLEA 51.7 EUR InStock
TCIAH0479-25ML TCIAH0479-100ML
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00003181
Numéro CAS: 2955-88-6
EINECS: 220-976-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05594c51e071b46b255a6b5599afa34bbd5b280d&vid=05594c51e071b46b255a6b5599afa34bbd5b280d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité