2(1H)-Pyrimidinone, chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyrimidin-2-ol hydrochloride, 2-Pyrimidinol Hydrochloride, 2(1H)-pyrimidinone monohydrochloride
H0480-25G H0480-250G
TCIAH0480-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAH0480-25G TCIAH0480-250G
2(1H)-Pyrimidinone, chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2(1H)-Pyrimidinone, chlorhydrate
Formule: C₄H₄N₂O
MW: 132,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012781
Numéro CAS: 38353-09-2
EINECS: 253-897-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité