Itaconate de diméthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Itaconic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester
L12652.22 L12652.36
L12652.22EA 51.5 EUR InStock
L12652.22 L12652.36
Itaconate de diméthyle ≥97%
Itaconate de diméthyle
Purity: 97% CAS No.: 617-52-7 Molecular Formula: C7H10O4 Formula Weight: 158.16 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 33-39° Boiling Point: 207-208° Beilstein Reference: 386674 MDL No.: MFCD00008446
Formule: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Point d'ébullition: 207…208 °C
Point de fusion: 33…39 °C
Densité: 1.124
Point d'éclair: 100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008446
Numéro CAS: 617-52-7
EINECS: 210-519-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité