4-Nitrophenyl hexanoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hexanoic Acid 4-Nitrophenyl Ester
H0484-1G H0484-5G
TCIAH0484-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAH0484-1G TCIAH0484-5G
4-Nitrophenyl hexanoate ≥98.0% (par GC)
4-Nitrophenyl hexanoate
Formule: C₁₂H₁₅NO₄
MW: 237,26 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056111
Numéro CAS: 956-75-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité