1,5-Hexadiyne ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
H0485-1G H0485-5G
TCIAH0485-1GEA 251 EUR InStock
TCIAH0485-1G TCIAH0485-5G
1,5-Hexadiyne ≥95.0% (par GC) stabilisé
1,5-Hexadiyne
Formule: C₆H₆
MW: 78,11 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014924
Numéro CAS: 628-16-0
EINECS: 211-029-5
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e55eeda291b9b88ef00c24949dbecfc316f667b&vid=1e55eeda291b9b88ef00c24949dbecfc316f667b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité