4-Hydroxy-2-(3-octanyl)benzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxybenzoic Acid Octyl Ester, 4-Hydroxybenzoic Acid 2-Ethylhexyl Ester, Octyl 4-Hydroxybenzoate, 2-Ethylhexylparaben, Octylparaben, 2-Ethylhexyl 4-hydroxybenzoate
H0506-25G H0506-500G
TCIAH0506-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0506-25G TCIAH0506-500G
4-Hydroxy-2-(3-octanyl)benzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Hydroxy-2-(3-octanyl)benzoate
Formule: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250,34 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Numéro MDL: MFCD00016472
Numéro CAS: 5153-25-3
EINECS: 225-925-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité