Acide 2-hexyldécanoïque ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0507-100MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAH0507-100ML TCIAH0507-500ML TCIAH0507-25ML
Acide 2-hexyldécanoïque ≥98.0% (par GC)
Acide 2-hexyldécanoïque
Formule: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256,43 g/mol
Point d'éclair: 174°C
Numéro MDL: MFCD00059651
Numéro CAS: 25354-97-6
EINECS: 246-885-9
Merck Index: 14,04709
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité