N-Hydroxy-4-quinoléinamine 1-oxyde ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Quinolyl)hydroxylamine 1'-Oxide
H0515-1G H0515-5G
TCIAH0515-1GEA 115 EUR InStock
TCIAH0515-1G TCIAH0515-5G
N-Hydroxy-4-quinoléinamine 1-oxyde ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N-Hydroxy-4-quinoléinamine 1-oxyde
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,18 g/mol
Point de fusion: 214°C
Numéro MDL: MFCD00059752
Numéro CAS: 4637-56-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité