Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexamethyleneammonium hexamethylenedithiocarbamate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

H0519-25G H0519-5G
TCIAH0519-25GEA 189 EUR InStock
TCIAH0519-25G TCIAH0519-5G
Hexamethyleneammonium hexamethylenedithiocarbamate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Hexamethyleneammonium hexamethylenedithiocarbamate


Formule: C₆H₁₃N
MW: 274,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036327
Numéro CAS: 2608-11-9
EINECS: 220-023-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 146.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité