Ethyl heptadecanoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl Margarate, Heptadecanoic Acid Ethyl Ester, Margaric Acid Ethyl Ester
H0526-25G H0526-5G
TCIAH0526-25GEA 248 EUR InStock
TCIAH0526-25G TCIAH0526-5G
Ethyl heptadecanoate ≥97.0% (par GC)
Ethyl heptadecanoate
Formule: C₁₉H₃₈O₂
MW: 298,51 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Numéro MDL: MFCD00026658
Numéro CAS: 14010-23-2
EINECS: 237-822-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité