N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour synthèse peptidique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: endo-N-Hydroxybicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboximide
H0528-25G H0528-250G
TCIAH0528-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAH0528-25G TCIAH0528-250G
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour synthèse peptidique
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167583
Numéro CAS: 21715-90-2
EINECS: 244-538-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité